Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Benzyloxyaniline, 97%
Produktkod. 11436120
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436120 1 g 1g
11446120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436120 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H27065.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 20012-63-9
Molekylformel C13H13NO
Molekylvikt (g/mol) 199.253
MDL-nummer MFCD03093873
InChI-nyckel PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC-namn 2-phenylmethoxyaniline
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyaniline
Smältpunkt 35°C to 39°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%