Läs mer
2-Benzyloxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356674 1 g Glass bottle 1g
10754765 5 g Glass bottle 5g
2 options
Produktkod. 10356674
Brand: Thermo Scientific Acros 398300010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20012-63-9
Molekylformel C13H13NO
Molekylvikt (g/mol) 199.25
MDL-nummer MFCD03093873
InChI-nyckel PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC-namn 2-phenylmethoxyaniline
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyaniline
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35°C to 39°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzyloxyaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.