Läs mer
2-Benzyloxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10473555 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473555 50 g Glass bottle 50g
1 options
Produktkod. 10473555 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392430500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5896-17-3
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00016583
InChI-nyckel PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
IUPAC-namn 2-(benzyloxy)benzaldehyde
LEDER O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxybenzaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.15g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OC6H4C(=O)H
Brytningsindex 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 g
Beilstein 08, III, 145
Formel vikt 212.25
Procent renhet ≥97.5% (GC)
Fysisk form Liquid