Läs mer
2-Bensyloxibenzaldehyd, 98 %
Produktkod. 11383416
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383416 10 g 10g
11393416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383416 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12866.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5896-17-3 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
2-bensyloxibensaldehyd används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-bensyloxibensaldehyd används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5896-17-3
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00016583
InChI-nyckel PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
IUPAC-namn 2-fenylmetoxibensaldehyd
LEDER O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxybenzaldehyde
Smältpunkt 46°C to 47°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 780307
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 212.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.