Läs mer
2-bensyloxibensenboronsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048018
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11374536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20100.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 190661-29-1 | C13H13BO3 | 228.054 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190661-29-1
Molekylformel C13H13BO3
Molekylvikt (g/mol) 228.054
MDL-nummer MFCD01632206
InChI-nyckel MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2773253
IUPAC-namn (2-fenylmetoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 96°C to 99°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7813704
Formel vikt 228.06
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.