Läs mer
2-Benzyloxybenzoic acid, 98%
Produktkod. 11479623
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479623 250 g 250g
11459623 10 g 10g
11469623 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12425.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14389-86-7 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14389-86-7
Molekylformel C14H11O3
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00051940
InChI-nyckel GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 1810581
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxybenzoic acid
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kvantitet 250 g
Synonym 2-benzyloxy benzoic acid, 2-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid,2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-phenylmethoxy, enamine_005339, benzyloxybenzoic acid, acmc-20ao3m, 2-benzyloxy-benzoic acid, 2-benzyloxybenzoicacid
IUPAC-namn 2-fenylmetoxibensoesyra
Formel vikt 228.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.