Läs mer
2-Benzyloxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyloxybenzoic Acid |
| CAS | 14389-86-7 |
| Molekylformel | C14 H12 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, Benzoic acid, o-(benzyloxy)- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)benzoic acid, 2-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-[(Phenylmethyl)oxy]benzoic acid, O-Benzylsalicylic acid, Salicylic acid benzyl ether, o-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-Benzyloxybenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-phenylmethoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.0786 |