Läs mer
2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 287210-85-9 |
| Molekylformel | C12H12F3NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,4,4-Trifluoro-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12F3NO4/c13-12(14,15)6-9(10(17)18)16-11(19)20-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,16,19)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)C(CC(F)(F)F)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trifluoro-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.22 |