Läs mer
2-Benzyloxyethanol, 98%
Produktkod. 10701365 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10701365 25 g Glasflaska 25g
10509653 1 g Glasflaska 1g
10287230 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701365 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-08-2 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-08-2
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00002868
InChI-nyckel CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy ethanol, 2-benzyloxyethanol, ethanol, 2-phenylmethoxy, ethylene glycol monobenzyl ether, 2-benzyloxy-1-ethanol, benzyl cellosolve, glycol benzyl ether, ethanol, 2-benzyloxy, glycol monobenzyl ether
PubChem CID 12141
IUPAC-namn 2-fenylmetoxietanol
LEDER OCCOCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyethanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 265°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.5200 to 1.522
Kvantitet 25 g
Formel vikt 152.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.