Läs mer
2-Bensyloxenol, 98 %
Produktkod. 11449326
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449326 5 g 5g
11459326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
2-bensyloxifenol används i syntesen av 2-(bensyloxi)hydrokinon och används även för att framställa sekventiella polypeptider. Det används som reagens för syntes av multidentata kelatbildande ligander. Det används också i kemikalier, farmaceutisk forskning och fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-bensyloxifenol används i syntesen av 2-(bensyloxi)hydrokinon och används även för att framställa sekventiella polypeptider. Det används som reagens för syntes av multidentat kelatbildande ligander. Det används också i kemikalier, farmaceutisk forskning och fungerar också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i alkohol, bensen och dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6272-38-4
Molekylformel C13H12O2
Molekylvikt (g/mol) 200.237
MDL-nummer MFCD00002186
InChI-nyckel CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC-namn 2-fenylmetoxifenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyphenol
Densitet 1.143
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 200.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.