Läs mer
2-Benzyloxyphenylacetic acid, 98+%
Produktkod. 11422278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422278 1 g 1g
11432278 5 g 5g
11442278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15237.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22047-88-7 | C15H13O3 | 241.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22047-88-7
Molekylformel C15H13O3
Molekylvikt (g/mol) 241.27
MDL-nummer MFCD00016822
InChI-nyckel BGTPJDGURCMYML-AWEZNQCLSA-M
Synonym 2-benzyloxyphenylacetic acid, o-benzyloxyphenylacetic acid, 2-2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-phenylmethoxy, 2-2-phenylmethoxy phenyl acetic acid, acmc-20ao3j
PubChem CID 519916
LEDER [O-]C(=O)[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyphenylacetic acid
Smältpunkt 96°C to 98°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2653977
IUPAC-namn 2-(2-fenylmetoxifenyl)ättiksyra
Formel vikt 242.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.