Läs mer
2-bensyloxifenylmagnesiumbromid, 1 M lösning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 11916021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11916021 50 mL AcroSeal™ Glasflaska 50ml
1 options
Produktkod. 11916021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440320500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 328000-16-4, 109-99-9
CAS Min % 26.08, 69.8
CAS Max % 30.2, 73.92
Färg Brun till gul
Densitet 1.0470g/mL, 1.047
Flampunkt −20 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C13H11BrMgO
Linjär formel C6H5CH2OC6H4
MDL-nummer MFCD08705262
Kvantitet 50 mL
Synonym 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, velkjpfzdyxbde-uhfffaoysa-m, 2-benzyloxyphenyl magnesium bromide, 2-benzyloxy phenylmagnesium bromide, 2-benzyloxy phenyl magnesium bromide, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, 2-benzyloxy phenyl bromo magnesium, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, magnesium, bromo 2-phenylmethoxy phenyl, grignard reagent
InChI-nyckel VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
LEDER Br[Mg]C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn magnesium; fenylmetoxibensen; bromid
Molekylvikt (g/mol) 287.44
PubChem CID 13183249
Formel vikt 287.43
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.