Läs mer
2-Benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Produktkod. 15457635
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15457635
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26928.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1073371-81-9 | C18H22BNO3 | 311.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073371-81-9
Molekylformel C18H22BNO3
Molekylvikt (g/mol) 311.19
MDL-nummer MFCD06798265
InChI-nyckel IFMSDMPTVPMGOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, acmc-20aajr, 2-benzyloxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-benzyloxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzyloxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-benzoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-phenylmethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine
PubChem CID 44755162
IUPAC-namn 2-phenylmethoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OCC2=CC=CC=C2)N=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzyloxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 311.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.