Läs mer
2-Benzylphenol, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11435896
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435896 10 g 10g
11445896 50 g 50g
11455896 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22246.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28994-41-4
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.238
MDL-nummer MFCD00002242
InChI-nyckel CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxydiphenylmethane, o-benzylphenol, phenol, 2-phenylmethyl, benzylphenol, 2-benzyl-phenol, 2-phenylmethyl phenol, alpha-phenyl-o-cresol, o-cresol, .alpha.-phenyl, unii-sf555bl24o, 2-benzyl phenol
PubChem CID 24216
IUPAC-namn 2-benzylphenol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylphenol
Smältpunkt 50°C to 54°C
Kokpunkt 310°C to 312°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2045725
Merck Index 14,1142
Formel vikt 184.24
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Benzylphenol