Läs mer
2-Benzylprop-2-enoic Acid (2-Benzylacrylic Acid), Mikromol™
Beskrivning
2-Benzylprop-2-enoic Acid (2-Benzylacrylic Acid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylacrylic Acid |
| CAS | 5669-19-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Benzylacrylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Racecadotril Imp. E (EP), Hydrocinnamic acid, alpha-methylene- (6CI,8CI), 2-Benzylacrylic acid, 2-Methylene-3-phenylpropanoic acid, NSC 192640, alpha-Benzylacrylic acid, alpha-Methylenebenzenepropanoic acid, Racecadotril Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(=C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-benzylprop-2-enoic acid |
| Visa mer |