Läs mer
2-Bensylpyridin, 98+%
Produktkod. 11463414
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463414 50 g 50g
11473414 250 g 250g
11453414 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10662.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169,23 g/mol
2-bensylpyridin används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-bensylpyridin används i
organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-82-6
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00006352
InChI-nyckel PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
IUPAC-namn 2-bensylpyridin
LEDER C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylpyridine
Smältpunkt 10°C to 12°C
Densitet 1.054
Kokpunkt 140°C to 143°C (11 mmHg)
Flampunkt 125°C (257°F)
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 50 g
Beilstein 115875
Löslighetsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 169.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Benzylpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Benzylpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.