Läs mer
2-Bensylpyridin, Mikromol™
Product Code. 17994016
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
17994016 100 mg
1 missing translation for 'options'
Product Code. 17994016 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0059.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Bensylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Benzylpyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
LEDER C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn 2-bensylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 169,0891 g/mol