Läs mer
2-Bensylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzylpyridine |
| CAS | 101-82-6 |
| Molekylformel | C12 H11 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-bensylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vikt | 169.0891 |