Läs mer
2-Benzylsuccinic acid, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31335389
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31335389 250 mg
31323665 1 g
31326604 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31335389 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD126457250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Benzylsuccinic acid
CAS 884-33-3
Molekylformel C11H12O4
MDL-nummer MFCD00055798
Kvantitet 250 mg
LEDER OC(=O)CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Procent renhet 95%