missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid Chloride |
| CAS | 40183-55-9 |
| Molekylformel | C14 H10 Cl2 O S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2OS/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| LEDER | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-benzylsulfanyl-4-chlorobenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.2 |
| Formel vikt | 295.9829 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?