Läs mer
2-(Bensyltio)etanol, 98 %
Produktkod. 11368715
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368715 5 g 5g
11378715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12274.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168,254 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26524-88-9
Molekylformel C9H12OS
Molekylvikt (g/mol) 168.254
MDL-nummer MFCD00014039
InChI-nyckel ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
PubChem CID 77486
IUPAC-namn 2-bensylsulfanyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzylthio)ethanol
Kokpunkt 168°C to 169°C (18 mmHg)
Linjär formel C6H5CH2S(CH2)2OH
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 5 g
Beilstein 2356895
Formel vikt 168.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.