Läs mer
2-Benzyltryptamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Benzyltryptamine |
| CAS | 22294-23-1 |
| Molekylformel | C17 H18 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2/c18-11-10-15-14-8-4-5-9-16(14)19-17(15)12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,19H,10-12,18H2 |
| LEDER | NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 2-(2-benzyl-1H-indol-3-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vikt | 250.147 |