Läs mer
2-(Beta-glukosyl)glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(beta-Glucosyl)glycerol |
| CAS | 10588-30-4 |
| Molekylformel | C9 H18 O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-(-B-Glucosyl)Glycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(2-11)16-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)17-9/h4-15H,1-3H2/t5-,6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| LEDER | OCC(CO)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxy)-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.23 |
| Formel vikt | 254.1002 |