Läs mer
Tocris Bioscience™ 2-BFI hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001083
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001083 10 mg
18084532 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001083 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0348/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent, selective I2 ligand. Putative agonist
High affinity I2 ligand (Ki = 9.8 nM). Putative I2 agonist; potentiates morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 89196-95-2
Molekylformel C11H11ClN2O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-BFI hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 222.67
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 222.672
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.