missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Biphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Biphenylboronic acid |
| CAS | 4688-76-0 |
| Molekylformel | C12H11BO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H |
| LEDER | OB(O)c1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-phenylphenyl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.03 |
| Formel vikt | 198.0852 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?