Läs mer
2-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Produktkod. 10713831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10713831 25 g Glasflaska 25g
13478298 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106270250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947-84-2
Molekylformel C13H10O2
Molekylvikt (g/mol) 198.22
MDL-nummer MFCD00002463
InChI-nyckel ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC-namn 2-fenylbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Biphenylcarboxylic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 110.0°C to 114.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 199.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,669
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.