Läs mer
2-Bifenylisocyanat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Biphenylisocyanate |
| CAS | 17337-13-2 |
| Molekylformel | C13H9NO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H |
| LEDER | O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-isocyanato-2-fenylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.21 |
| Formel vikt | 195.0684 |