Läs mer
2-Bifenylisocyanat, TRC
Produktkod. 30333357
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30333357 100 mg
1 options
Produktkod. 30333357 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB397913100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Biphenylisocyanate
CAS 17337-13-2
Molekylformel C13H9NO
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
LEDER O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC-namn 1-isocyanato-2-fenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 195.21
Formel vikt 195.0684