Läs mer
2-Biphenylmethanol, 98%
Produktkod. 11337136
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337136 1 g 1g
11347136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07094.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2928-43-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2928-43-0
Molekylformel C13H12O
Molekylvikt (g/mol) 184.238
MDL-nummer MFCD00004620
InChI-nyckel VKTQADPEPIVMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylmethanol, 1,1'-biphenyl-2-ylmethanol, 2-phenylphenyl methanol, biphenylmethanol, 2-phenylbenzyl alcohol, 1,1'-biphenyl methanol, biphenyl-2-yl-methanol, 2-phenylphenyl methan-1-ol, 1,1'-biphenyl-2-methanol, biphenyl-2-ylmethanol
PubChem CID 76229
IUPAC-namn (2-fenylfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Biphenylmethanol
Smältpunkt 47°C to 51°C
Kokpunkt 96°C (0.04 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1866883
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.