Läs mer
2-Biphenylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Biphenylmethanol |
| CAS | 2928-43-0 |
| Molekylformel | C13H12O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Phenylphenyl)methan-1-ol, (Biphenyl-2-yl)methyl Alcohol, 1-Hydroxymethyl-2-phenylbenzene, 2-(Hydroxymethyl)biphenyl, 2-Hydroxymethyl-1,1'-biphenyl, 2-Phenylbenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| LEDER | OCc1ccccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-phenylphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vikt | 184.0888 |