missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Biphenylyl Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 854243-47-3 |
| Molekylformel | C12H10KO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-(hydrogen Sulfate) Potassium Salt |
| LEDER | [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1C=2C=CC=CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.37 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?