Läs mer
2-Biphenylylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15850781
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850781 50 g 50g
15840781 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15850781 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-41-5
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5C6H4-2-(NH2)
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Specifikationer
Smältpunkt 46°C to 48°C
Kokpunkt 298°C to 300°C
MDL-nummer MFCD00007701
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Biphenylylamine, 2-Aminodiphenyl, 2-Phenylaniline, 2-Biphenylylamine