Läs mer
2-(bis(2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)amino)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(bis(2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)amino)acetic Acid |
| CAS | 171557-31-6 |
| Molekylformel | C14H25NO6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8-15(7-10(16)17)9-12(19)21-14(4,5)6/h7-9H2,1-6H3,(H,16,17) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.35 |
| Formel vikt | 303.1682 |