Läs mer
2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10037999 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
250mg; Glass bottle
Produktkod.
10037999 250mg; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10037999 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435132500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bis(3, 5-di-tert-Butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-21-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123.0°C to 124.5°C
Färg Yellow
Elementaranalys 74.22 to 80.41% C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C37H51O3P
MDL-nummer MFCD15143663
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6l, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, min
InChI-nyckel PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=C(C(=C3)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 574.78
PubChem CID 71310909
Formel vikt 574.78
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.