Läs mer
2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. 10567020
Brand: Thermo Scientific Acros 435142500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bis(3, 5-Dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 669091-00-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109.5°C to 111.0°C
Färg Yellow
Elementaranalys 76.56 to 82.94% C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C23H23OP
MDL-nummer MFCD15143662
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6m, 2-bis 3,5-dimethylphenyl phosphino benzaldehyde,min
InChI-nyckel PQIAXRGPKDEYLW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(C)=C1)P(C1=CC(C)=CC(C)=C1)C1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-namn 2-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 346.41
PubChem CID 71310677
Formel vikt 346.41
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.