Läs mer
2-[Bis(methylthio)methylene]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Bis(methylthio)methylene]-5,6-dimethoxy-1H-indene-1,3(2H)-dione |
| CAS | 1201944-89-9 |
| Molekylformel | C14H14O4S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4S2/c1-17-9-5-7-8(6-10(9)18-2)13(16)11(12(7)15)14(19-3)20-4/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | COc1cc2C(=O)C(=C(SC)SC)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[bis(methylsulfanyl)methylidene]-5,6-dimethoxyindene-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.39 |