Läs mer
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430398
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430398 25 g 25g
15420398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53503.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
2-[bis(metyltio)metylen]malononitril används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-[Bis(metyltio)metylen]malononitril används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5147-80-8
Molekylformel C6H6N2S2
Molekylvikt (g/mol) 170.248
MDL-nummer MFCD00052730
InChI-nyckel FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
IUPAC-namn 2-[bis(metylsulfanyl)metyliden]propandinitril
LEDER CSC(=C(C#N)C#N)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
Smältpunkt 79 °C till 82 °C
Linjär formel (NC)2C=C(SCH3)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 170.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.