Läs mer
2-(Bismetyl)aminometylcyklohexanon-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6 |
| CAS | 873928-71-3 |
| Molekylformel | C9 2H6 H11 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-[[bis(trideuteriometyl)amino]metyl]cyklohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.27 |
| Formel vikt | 161.1687 |