Läs mer
2-(Bismetyl)aminometylcyklohexanon-d6, TRC
Produktkod. 30330058
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30330058 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30330058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB585450500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6
CAS 873928-71-3
Molekylformel C9 2H6 H11 N O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[[bis(trideuteriometyl)amino]metyl]cyklohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 161.27
Formel vikt 161.1687