Läs mer
2-(Bismetyl)aminometylcyklohexanon-d6, TRC
Produktkod. 30342532
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342532 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30342532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5854501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Bistrideuteromethyl)amniomethylcyclohexanone-d6
CAS 873928-71-3
Molekylformel C9 2H6 H11 N O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(CC1CCCCC1=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-[[bis(trideuteriometyl)amino]metyl]cyklohexan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 161.27
Formel vikt 161.1687