Läs mer
2-(Bismetyl)aminometylcyklohexanon hydroklorid, TRC
Produktkod. 30134403
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134403 25 g -
17924335 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58544525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42036-65-7
Molekylformel C9 H17 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 191.7
Synonym (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn 2-[(dimetylamino)metyl] cyklohexan-1-on; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Formel vikt 191.1077