Läs mer
Acetofenonazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15478819
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15478819 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15478819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03924.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 729-43-1 | C16H16N2 | 236.318 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetophenone azine
CAS 729-43-1
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Molekylformel C16H16N2
MDL-nummer MFCD00015011
Kvantitet 5 g
Beilstein 1912471
Synonym acetophenone azine, 1-phenyl-n-z-1-phenylethylideneamino ethanimine
InChI-nyckel MOKMQSIJAHPSQX-SIJTWYJSSA-N
LEDER CC(=NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn (E)-1-fenyl-N-[(Z)-1-fenyletylidenamino]etanimin
Molekylvikt (g/mol) 236.318
PubChem CID 5914692
Formel vikt 236.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.