Läs mer
2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Boc-amino)-6-hydroxyspiro[3.3]heptane |
| CAS | 1000933-99-2 |
| Molekylformel | C12H21NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (6-Hydroxyspiro[3.3]Hept-2-Yl)Carbamic Acid Tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-4-12(5-8)6-9(14)7-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NC1CC2(CC(O)C2)C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(2-hydroxyspiro[3.3]heptan-6-yl)karbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vikt | 227.1521 |