Läs mer
2-(Boc-amino)-6-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487467
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487467 1 g 1g
15497467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35121.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90101-22-7
Molekylformel C11H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD07776935
InChI-nyckel XSVAARVWQDEAEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 6-methylpyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 6-methylpyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-6-methylpyridin-2-yl carbamate, 2-boc-amino-6-picoline, 6-methyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-boc-amino-6-methylpyridine, carbamic acid, 6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-boc protected, 2-n-boc-amino-6-picoline
PubChem CID 11367776
IUPAC-namn tert-butyl N-(6-methylpyridin-2-yl)carbamate
LEDER CC1=NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Boc-amino)-6-methylpyridine
Smältpunkt 63°C to 64°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.26
Procent renhet 97%