Läs mer
2-(Boc-amino)bensenboronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 11442210
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442210 5 g 5g
11432210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29020.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 159624-15-4 | C17H26BNO4 | 319,208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159624-15-4
Molekylformel C17H26BNO4
Molekylvikt (g/mol) 319.208
MDL-nummer MFCD03411943
InChI-nyckel LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773231
IUPAC-namn tert-butyl N-[2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]karbamat
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 319.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.