Läs mer
2-(BOC-Amino)ethanethiol, 97%
Produktkod. 10721914 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10721914 25 mL Glasflaska 25ml
10668224 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721914 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381080250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67385-09-5 | C7H15NO2S | 177.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67385-09-5
Molekylformel C7H15NO2S
Molekylvikt (g/mol) 177.26
MDL-nummer MFCD00274335
InChI-nyckel GSJJCZSHYJNRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-boc-amino ethanethiol, boc-cysteamine, tert-butyl n-2-mercaptoethyl carbamate, tert-butyl n-2-sulfanylethyl carbamate, 2-bocamino ethanethiol, tert-butyl 2-mercaptoethyl carbamate, carbamic acid, 2-mercaptoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-aet, tert-butoxy-n-2-sulfanylethyl carboxamide, n-boc-cysteamine
PubChem CID 3017761
IUPAC-namn tert-butyl-N-(2-sulfanyletyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Kokpunkt 68.0°C (0.3 mmHg)
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2SH
Brytningsindex 1.4730 to 1.4770
Densitet 1.0490g/mL, 1.049
Kvantitet 25 mL
Flampunkt 109°C
Formel vikt 177.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågtsmältande fast eller viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(BOC-Amino)ethanethiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.