Läs mer
2-(Boc-amino)ethanol, 95%
Produktkod. 15425077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425077 5 g 5g
15435077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32356.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26690-80-2 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
Suzuki reaktion. 2-(Boc-amino)etanol som reagens i nya bisbensimid-nitroxider för nukleär redoxavbildning i levande celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Suzuki reaktion. 2-(Boc-amino)etanol som reagens i nya bisbensimid-nitroxider för nukleär redoxavbildning i levande celler.
Löslighet
Löslig i vatten eller 1% ättiksyra. Löslig i etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26690-80-2
Molekylformel C7H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 161.201
MDL-nummer MFCD00056657
InChI-nyckel GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethanolamine, tert-butyl n-2-hydroxyethyl carbamate, boc-glycinol, tert-butyl 2-hydroxyethyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl ethanolamine, boc-ethanolamine, tert-butyl 2-hydroxyethylcarbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino-1-ethanol, boc-aminoethanol, n-2-hydroxyethyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2733206
IUPAC-namn tert-butyl N-(2-hydroxietyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Boc-amino)ethanol
Kokpunkt 92°C (0.22mmHg)
Linjär formel (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH
Brytningsindex 1.449
Löslighetsinformation Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol.
Densitet 1.042
Kvantitet 5 g
Formel vikt 161.2
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.