Läs mer
2-(BOC-amino)etylbromid, 96 %
Produktkod. 10462930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462930 5 g Glasflaska 5g
10321230 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398940050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39684-80-5
Molekylformel C7H14BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 224.10
MDL-nummer MFCD02683428
InChI-nyckel TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC-namn tert-butyl-N-(2-brometyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Smältpunkt 30 °C till 32 °C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3COC(O)NHCH2CH2Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 224.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(BOC-amino)ethyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.