Läs mer
2-(Boc-amino)ethyl bromide, 96%
Produktkod. 15471378
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471378 1 g 1g
15491378 250 mg 250mg
15481378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55211.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 39684-80-5 | C7H14BrNO2 | 224.10 g/mol
Nt-Boc-2-brometylamin är en byggsten för framställning av fluorerade spacers med nukleofila och elektrofila ändar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-t-Boc-2-bromoethylamine är en byggsten för framställning av fluorerade
spacers med nukleofila och elektrofila ändar.
Löslighet Löslig i kloroform, diklormetan och
etylacetat.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Reaktiv med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39684-80-5
Molekylformel C7H14BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 224.10
MDL-nummer MFCD02683428
InChI-nyckel TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-bromoethyl carbamate, 2-boc-amino ethyl bromide, n-boc-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethyl carbamate, n-boc-2-bromoethylamine, tert-butyl 2-bromoethylcarbamate, 2-bromo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, 2-tert-butoxycarbonylamino ethyl bromide, 2-boc-amino-ethyl bromide
PubChem CID 4103526
IUPAC-namn tert-butyl-N-(2-brometyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Boc-amino)ethyl bromide
Smältpunkt 30°C to 32°C
Linjär formel BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
Beilstein 2325117
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.