Läs mer
2-(Boc-amino)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454808
Change view
Kvantitet:
5 g
30 g
Förpackningsstorlek:
30g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454808 30 g 30g
15444808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58561.15
Request Bulk or Custom Format
CAS: 170961-15-6 | C8H12N2O2S | 200.256 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170961-15-6
Molekylformel C8H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 200.256
MDL-nummer MFCD09038327
InChI-nyckel NCJXQSNROJRSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl thiazol-2-ylcarbamate, tert-butyl n-1,3-thiazol-2-yl carbamate, n-boc-2-aminothiazole, 2-boc-amino thiazole, 2-tert-butoxycarbonylamino thiazole, thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem23669, tertbutylthiazolylcarbamate, 2-n-boc-amino thiazole
PubChem CID 11858898
IUPAC-namn tert-butyl-N-(1,3-tiazol-2-yl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Boc-amino)thiazole
Smältpunkt 180°C to 185°C
Kvantitet 30 g
Formel vikt 200.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.